Tisk…
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2748-1G OR2748-5G OR2748-250MG
APOSOR2748-1GEA 5290 CZK
APOSOR2748-1G APOSOR2748-5G APOSOR2748-250MG
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842613
CAS číslo: 1031927-15-7