Tisk…
2-Bromo-6-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 1740 CZK
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene
2-Bromo-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Bod varu: 108…110 °C/3,3mmHg
Bod tání: 37…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009792
CAS číslo: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4