Tisk…
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2747-1G OR2747-5G OR2747-10G
APOSOR2747-1GEA 2440 CZK
APOSOR2747-1G APOSOR2747-5G APOSOR2747-10G
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
MW: 246.07 g/mol
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836166
CAS číslo: 393184-78-6