Tisk…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27469-1G OR27469-5G
APOSOR27469-1GEA 622 CZK
APOSOR27469-1G APOSOR27469-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017605
CAS číslo: 2314-36-5