Tisk…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 827 CZK
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
Bod tání: 181…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016980
CAS číslo: 2973-77-5