Tisk…
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2745-1G OR2745-10G
APOSOR2745-1GEA 1780 CZK
APOSOR2745-1G APOSOR2745-10G
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Vzorec: C₈H₈INO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836165
CAS číslo: 335078-07-4