Tisk…
1,3-Dimethyluracil
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR27441-25G OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA 705 CZK
APOSOR27441-25G APOSOR27441-5G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Bod tání: 119…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038065
CAS číslo: 874-14-6