Tisk…
3,6-Dibromopyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2744-25G OR2744-5G OR2744-100G
APOSOR2744-25GEA 1950 CZK
APOSOR2744-25G APOSOR2744-5G APOSOR2744-100G
3,6-Dibromopyridazine
3,6-Dibromopyridazine
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
Bod tání: 117…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233947
CAS číslo: 17973-86-3