Tisk…
4-Hydroxynicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27431-1G OR27431-5G OR27431-10G
APOSOR27431-1GEA 662 CZK
APOSOR27431-1G APOSOR27431-5G APOSOR27431-10G
4-Hydroxynicotinic acid 97%
4-Hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: 256…259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040286
CAS číslo: 609-70-1
EINECS: 210-197-7