Tisk…
5,6-Dichloronicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27411-1G OR27411-500MG
APOSOR27411-1GEA 7440 CZK
APOSOR27411-1G APOSOR27411-500MG
5,6-Dichloronicotinamide
5,6-Dichloronicotinamide
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 75291-84-8