Tisk…
Methyl-5,6-dichloronicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5,6-dichloronicotinate
OR27409-25G
APOSOR27409-25GEA 3410 CZK
APOSOR27409-25G
Methyl-5,6-dichloronicotinate 97%
Methyl-5,6-dichloronicotinate
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00125367
CAS číslo: 56055-54-0