Tisk…
Methyl-6-chloronicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27398-25G OR27398-100G OR27398-500G
APOSOR27398-25GEA 622 CZK
APOSOR27398-25G APOSOR27398-100G APOSOR27398-500G
Methyl-6-chloronicotinate 98%
Methyl-6-chloronicotinate
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod tání: 83…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023420
CAS číslo: 73781-91-6