Tisk…
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27397-100MG OR27397-1G
APOSOR27397-100MGEA 910 CZK
APOSOR27397-100MG APOSOR27397-1G
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃NO
Bod tání: 48…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052837
CAS číslo: 54127-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III