Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27395-1G OR27395-250MG
APOSOR27395-1GEA 4140 CZK
APOSOR27395-1G APOSOR27395-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,99 g/mol
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831607
CAS číslo: 287917-97-9