Tisk…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27394-1G OR27394-250MG OR27394-5G
APOSOR27394-1GEA 1580 CZK
APOSOR27394-1G APOSOR27394-250MG APOSOR27394-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00103234
CAS číslo: 175204-81-6