Tisk…
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydrothiopyran-4-one
OR27391-100G OR27391-25G OR27391-5G
APOSOR27391-100GEA 3480 CZK
APOSOR27391-100G APOSOR27391-25G APOSOR27391-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Vzorec: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006660
CAS číslo: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7