Tisk…
6-Methoxynicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methoxypyridine-5-carbonitrile
OR2738-25G
APOSOR2738-25GEA 5630 CZK
APOSOR2738-25G
6-Methoxynicotinonitrile 97%
6-Methoxynicotinonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084981
CAS číslo: 15871-85-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III