Tisk…
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27364-1G OR27364-250MG
APOSOR27364-1GEA 1740 CZK
APOSOR27364-1G APOSOR27364-250MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
Bod varu: 63…64 °C/0,01mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00125355
CAS číslo: 116853-97-5
UN: 3265
ADR: 8,III