Tisk…
2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
OR27363-1G OR27363-5G OR27363-10G
APOSOR27363-1GEA 910 CZK
APOSOR27363-1G APOSOR27363-5G APOSOR27363-10G
2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Bod varu: 192…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173928
CAS číslo: 15855-06-8