Tisk…
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27359-1G OR27359-250MG OR27359-5G
APOSOR27359-1GEA 2940 CZK
APOSOR27359-1G APOSOR27359-250MG APOSOR27359-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, technická kvalita
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Bod varu: 127…128 °C/2mmHg
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052978
CAS číslo: 50800-92-5
UN: 3259
ADR: 8,III