Tisk…
2,5-Diiodothiophene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2734-25G OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA 0 CZK
APOSOR2734-25G APOSOR2734-5G
2,5-Diiodothiophene 99%
2,5-Diiodothiophene
Vzorec: C₄H₂I₂S
MW: 335,93 g/mol
Bod varu: 139…140 °C
Bod tání: 41…42 °C
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014525
CAS číslo: 625-88-7
EINECS: 210-915-9