Tisk…
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR27333-1G OR27333-250MG OR27333-500MG
APOSOR27333-1GEA 8930 CZK
APOSOR27333-1G APOSOR27333-250MG APOSOR27333-500MG
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂O
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00714902
CAS číslo: 24068-15-3