Tisk…
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazine
OR27321-1G OR27321-250MG
APOSOR27321-1GEA 10880 CZK
APOSOR27321-1G APOSOR27321-250MG
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Vzorec: C₈H₉N₇
MW: 203,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052758
CAS číslo: 175204-69-0