Tisk…
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine
OR27306-1G
APOSOR27306-1GEA 2610 CZK
APOSOR27306-1G
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Vzorec: C₇H₁₂N₄S
MW: 184,26 g/mol
Bod tání: 127…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052790
CAS číslo: 175204-55-4