Tisk…
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Phenylsulphonyl)benzaldehyde
OR2728-1G OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA 4960 CZK
APOSOR2728-1G APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃S
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00444612
CAS číslo: 66-39-7