Tisk…
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27276-1G OR27276-5G OR27276-25G
APOSOR27276-1GEA 622 CZK
APOSOR27276-1G APOSOR27276-5G APOSOR27276-25G
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₁ClN₂
Bod tání: 159…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173787
CAS číslo: 22007-68-7