Tisk…

3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4-triazole

OR27257-1G OR27257-5G OR27257-10G
APOSOR27257-1GEA 744 CZK
APOSOR27257-1G APOSOR27257-5G APOSOR27257-10G
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₃H₆N₄S
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005232
CAS číslo: 45534-08-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR