Tisk…
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27224-1G OR27224-250MG OR27224-5G
APOSOR27224-1GEA 3270 CZK
APOSOR27224-1G APOSOR27224-250MG APOSOR27224-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Bod varu: 142…144 °C/0,8mmHg
Bod tání: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00512786
CAS číslo: 1822-94-2