Tisk…
Benzamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27223-5G OR27223-1G OR27223-10G
APOSOR27223-5GEA 705 CZK
APOSOR27223-5G APOSOR27223-1G APOSOR27223-10G
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Vzorec: C₇H₈N₂O
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031485
CAS číslo: 613-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III