Tisk…
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 910 CZK
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
3-Chloro-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Bod tání: 185…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043888
CAS číslo: 59337-89-2