Tisk…
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27201-25G OR27201-5G OR27201-100G
APOSOR27201-25GEA 910 CZK
APOSOR27201-25G APOSOR27201-5G APOSOR27201-100G
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₈N₂
Bod tání: 122…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053010
CAS číslo: 57297-29-7