Tisk…
Pivalamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pivalimidamide hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride
OR27177-25G
APOSOR27177-25GEA 4270 CZK
APOSOR27177-25G
Pivalamidine hydrochloride
Pivalamidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂N₂
MW: 136,62 g/mol
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051988
CAS číslo: 18202-73-8
EINECS: 242-091-1