Tisk…
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-3-hydroxy-1,2-benzisoxazole
OR27159-1G OR27159-5G OR27159-10G
APOSOR27159-1GEA 3440 CZK
APOSOR27159-1G APOSOR27159-5G APOSOR27159-10G
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Vzorec: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,57 g/mol
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00125033
CAS číslo: 61977-29-5