Tisk…
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR27157-1G OR27157-250MG OR27157-500MG OR27157-2.5G OR27157-5G
APOSOR27157-1GEA 9330 CZK
APOSOR27157-1G APOSOR27157-250MG APOSOR27157-500MG APOSOR27157-2.5G APOSOR27157-5G
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Bod tání: 195…199 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00178744
CAS číslo: 61799-78-8