Tisk…
Salicylohydroxamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
OR27156-100G OR27156-25G
APOSOR27156-100GEA 3870 CZK
APOSOR27156-100G APOSOR27156-25G
Salicylohydroxamic acid
Salicylohydroxamic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002110
CAS číslo: 89-73-6
EINECS: 201-934-3