Tisk…
Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate
OR27154-25G
APOSOR27154-25GEA 622 CZK
APOSOR27154-25G
Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Methyl-5-chlorosalicylate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,60 g/mol
Bod tání: 44…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016461
CAS číslo: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5