Tisk…
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR27145-1G OR27145-5G
APOSOR27145-1GEA 3740 CZK
APOSOR27145-1G APOSOR27145-5G
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Vzorec: C₆H₄BrCl₂N
Bod varu: 118 °C/0,2mmHg
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052637
CAS číslo: 175204-45-2
UN: 3261
ADR: 8,III