Tisk…

Methyl-5-methylsalicylate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate

OR27143-25G
APOSOR27143-25GEA 6420 CZK
APOSOR27143-25G
Methyl-5-methylsalicylate 98%
Methyl-5-methylsalicylate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1700 g/mol
Bod varu: 242 °C
Hustota: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016485
CAS číslo: 22717-57-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR