Tisk…
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27090-100G OR27090-5G OR27090-25G
APOSOR27090-100GEA 3230 CZK
APOSOR27090-100G APOSOR27090-5G APOSOR27090-25G
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Vzorec: C₈H₆Cl₂N₂
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052631
CAS číslo: 91591-63-8