Tisk…
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR27085-1G OR27085-10G
APOSOR27085-1GEA 4370 CZK
APOSOR27085-1G APOSOR27085-10G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide
Vzorec: C₈H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067869
CAS číslo: 140413-44-1