3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulphanylisonicotinate
OR27079-5G
OR27079-1G
APOSOR27079-5GEA
9820
CZK
APOSOR27079-5G
APOSOR27079-1G
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂S Bod tání: 213…214 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052275 CAS číslo: 56891-69-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |