Tisk…
Ethyl acetopyruvate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27077-25G OR27077-5G
APOSOR27077-25GEA 2030 CZK
APOSOR27077-25G APOSOR27077-5G
Ethyl acetopyruvate 97%
Ethyl acetopyruvate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Bod varu: 101…103 °C/12mmHg
Bod tání: 16…18 °C
Hustota: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009124
CAS číslo: 615-79-2