Tisk…
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-4-carbonyl chloride
OR27043-10G OR27043-5G OR27043-1G
APOSOR27043-10GEA 13790 CZK
APOSOR27043-10G APOSOR27043-5G APOSOR27043-1G
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃NO
Bod varu: 140 °C/15mmHg
Bod tání: 25 °C
Hustota: 1,537 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052639
CAS číslo: 42521-08-4
UN: 3265
ADR: 8,III