Tisk…
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
OR2703-100G OR2703-25G OR2703-500G
APOSOR2703-100GEA 2240 CZK
APOSOR2703-100G APOSOR2703-25G APOSOR2703-500G
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011691
CAS číslo: 95-83-0