Tisk…
N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27025-1G OR27025-10G OR27025-5G
APOSOR27025-1GEA 827 CZK
APOSOR27025-1G APOSOR27025-10G APOSOR27025-5G
N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Vzorec: C₈H₆Cl₃NO
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 33560-47-3