Tisk…
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27022-1G OR27022-5G
APOSOR27022-1GEA 2280 CZK
APOSOR27022-1G APOSOR27022-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline 98%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₉N
MW: 177,29 g/mol
Bod varu: 96 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052181
CAS číslo: 42014-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III