Tisk…
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR26967-10G OR26967-5G
APOSOR26967-10GEA 5290 CZK
APOSOR26967-10G APOSOR26967-5G
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Vzorec: C₈H₇BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018903
CAS číslo: 2564-02-5