4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2695-1G
OR2695-5G
OR2695-10G
APOSOR2695-1GEA
4770
CZK
APOSOR2695-1G
APOSOR2695-5G
APOSOR2695-10G
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₃O₃ Bod tání: 131…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05257026 CAS číslo: 5367-65-7 |