2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR2687-1G
OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA
622
CZK
APOSOR2687-1G
APOSOR2687-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ Bod tání: 102…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01941301 CAS číslo: 69999-16-2 |