Tisk…
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
OR26858-25G OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA 4140 CZK
APOSOR26858-25G APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Bod varu: 155…158 °C
Hustota: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037150
CAS číslo: 2892-62-8